5-Chloropyrazine-2-carbonitrile 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD159299-1GEA 54 EUR
BLDPBD159299-1G BLDPBD159299-10G BLDPBD159299-5G BLDPBD159299-25G BLDPBD159299-100G BLDPBD159299-250MG
5-Chloropyrazine-2-carbonitrile 97%
5-Chloropyrazine-2-carbonitrile
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C5H2ClN3
MW: 139,5425 g/mol
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD09607700
CAS-nummer: 36070-75-4