1-(5-Chloro-1H-indazol-1-yl)ethanone 95%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD159327-250MGEA
14
EUR
BLDPBD159327-250MG
BLDPBD159327-1G
1-(5-Chloro-1H-indazol-1-yl)ethanone 95%
1-(5-Chloro-1H-indazol-1-yl)ethanone
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formule:
C₉H₇ClN₂O MW: 194,6177 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD11109546 CAS-nummer: 98083-43-3 |