1-(Pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 95%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD159471-1GEA
41
EUR
BLDPBD159471-1G
BLDPBD159471-10G
BLDPBD159471-5G
BLDPBD159471-250MG
1-(Pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 95%
1-(Pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₉H₁₃N₃O MW: 179,2200 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD05864742 CAS-nummer: 893755-98-1 |