2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD161213-25GEA
109
EUR
BLDPBD161213-25G
BLDPBD161213-5G
BLDPBD161213-1G
BLDPBD161213-100G
BLDPBD161213-10G
2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile 97%
2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₇H₂BrF₂N MW: 218,0000 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD09864661 CAS-nummer: 64695-82-5 |