5-Chloro-4-fluoro-2-nitrophenol 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD161751-250MGEA
16
EUR
BLDPBD161751-250MG
BLDPBD161751-5G
BLDPBD161751-25G
BLDPBD161751-1G
5-Chloro-4-fluoro-2-nitrophenol 98%
5-Chloro-4-fluoro-2-nitrophenol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C6H3ClFNO3 MW: 191,5400 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD18072578 CAS-nummer: 65001-79-8 |