2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD162915-250MGEA
29
EUR
BLDPBD162915-250MG
BLDPBD162915-10G
BLDPBD162915-5G
BLDPBD162915-100MG
BLDPBD162915-1G
BLDPBD162915-25G
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine 97%
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₇H₆Cl₂N₂ MW: 189,0419 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD09750204 CAS-nummer: 5466-43-3 |