tert-Butyl piperazin-1-ylcarbamate 97%
|
|
BLDPBD163732-5GEA
643
EUR
BLDPBD163732-5G
BLDPBD163732-250MG
BLDPBD163732-1G
BLDPBD163732-100MG
BLDPBD163732-10G
tert-Butyl piperazin-1-ylcarbamate 97%
tert-Butyl piperazin-1-ylcarbamate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₉H₁₉N₃O₂ MW: 201,2661 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD11840387 CAS-nummer: 147081-80-9 |