6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 97%
|
|
BLDPBD163857-25GEA
105
EUR
BLDPBD163857-25G
BLDPBD163857-1G
BLDPBD163857-10G
BLDPBD163857-5G
BLDPBD163857-250MG
BLDPBD163857-100G
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 97%
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₆H₅BrN₄ MW: 213,0400 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD11656619 CAS-nummer: 947248-68-2 |