2-Chloro-6-fluoroanisole 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD164101-25GEA
39
EUR
BLDPBD164101-25G
BLDPBD164101-10G
BLDPBD164101-5G
2-Chloro-6-fluoroanisole 97%
2-Chloro-6-fluoroanisole
Formule:
C₇H₆ClFO MW: 160,58 g/mol |
MDL-nummer:
MFCD01631573 CAS-nummer: 53145-38-3 |