6-Bromo-o-toluonitrile 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD164350-5GEA
133
EUR
BLDPBD164350-5G
BLDPBD164350-1G
BLDPBD164350-25G
BLDPBD164350-100MG
BLDPBD164350-10G
BLDPBD164350-100G
BLDPBD164350-250MG
6-Bromo-o-toluonitrile 98%
6-Bromo-o-toluonitrile
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₈H₆BrN MW: 196,0439 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD09834775 CAS-nummer: 77532-78-6 |