4-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD165424-10GEA
608
EUR
BLDPBD165424-10G
BLDPBD165424-250MG
BLDPBD165424-5G
BLDPBD165424-1G
4-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
4-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₁₄H₁₁BrN₂O₂S MW: 351,2200 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD10575009 CAS-nummer: 348640-07-3 |