1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
|
|
BLDPBD165599-1GEA
92
EUR
BLDPBD165599-1G
BLDPBD165599-250MG
1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₁₅H₂₆BN₃O₃ MW: 307,1962 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD08062342 CAS-nummer: 864754-18-7 |