4-Butyl-4'-cyanobiphenyl 98%
|
|
BLDPBD16657-1GEA
10
EUR
BLDPBD16657-1G
BLDPBD16657-5G
BLDPBD16657-25G
BLDPBD16657-10G
4-Butyl-4'-cyanobiphenyl 98%
4-Butyl-4'-cyanobiphenyl
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₁₇H₁₇N MW: 235,33 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00506009 CAS-nummer: 52709-83-8 |