3-Bromo-6-chloropicolinic acid 97%
|
|
BLDPBD167406-5GEA
33
EUR
BLDPBD167406-5G
BLDPBD167406-250MG
BLDPBD167406-10G
BLDPBD167406-25G
BLDPBD167406-1G
BLDPBD167406-100G
3-Bromo-6-chloropicolinic acid 97%
3-Bromo-6-chloropicolinic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₆H₃BrClNO₂ MW: 236,4505 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD09258777 CAS-nummer: 929000-66-8 |