2-Methoxy-4-methylbenzaldehyde 97%
|
|
BLDPBD167585-25GEA
404
EUR
BLDPBD167585-25G
BLDPBD167585-250MG
BLDPBD167585-0.025
BLDPBD167585-5G
BLDPBD167585-1G
2-Methoxy-4-methylbenzaldehyde 97%
2-Methoxy-4-methylbenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₉H₁₀O₂ MW: 150,1700 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD06248007 CAS-nummer: 57415-35-7 |