5-Bromo-2-cyano-3-methylpyridine 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD167694-100GEA
263
EUR
BLDPBD167694-100G
BLDPBD167694-250MG
BLDPBD167694-25G
BLDPBD167694-500G
BLDPBD167694-10G
BLDPBD167694-5G
BLDPBD167694-1G
5-Bromo-2-cyano-3-methylpyridine 98%
5-Bromo-2-cyano-3-methylpyridine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₇H₅BrN₂ MW: 197,0320 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD11975788 CAS-nummer: 156072-86-5 |