Methyl-1-methyl-1H-indazole-4-carboxylate 95%
|
|
BLDPBD167764-250MGEA
26
EUR
BLDPBD167764-250MG
BLDPBD167764-1G
BLDPBD167764-5G
BLDPBD167764-100MG
Methyl-1-methyl-1H-indazole-4-carboxylate 95%
Methyl-1-methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₁₀H₁₀N₂O₂ MW: 190,1986 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD11109402 CAS-nummer: 1071428-42-6 |