6-Chloro-3-pyridazinecarboxaldehyde 95%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD167929-250MGEA
117
EUR
BLDPBD167929-250MG
BLDPBD167929-1G
BLDPBD167929-100MG
6-Chloro-3-pyridazinecarboxaldehyde 95%
6-Chloro-3-pyridazinecarboxaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₅H₃ClN₂O MW: 142,5431 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD10698041 CAS-nummer: 303085-53-2 |