(S)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD17344-250MGEA
32
EUR
BLDPBD17344-250MG
BLDPBD17344-1G
BLDPBD17344-5G
(S)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 98%
(S)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formule:
C₁₄H₁₉NO₄ MW: 265,31 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD01860892 CAS-nummer: 103365-47-5 |