1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
|
|
BLDPBD174190-100GEA
224
EUR
BLDPBD174190-100G
BLDPBD174190-1G
BLDPBD174190-10G
BLDPBD174190-5G
BLDPBD174190-25G
1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₄H₅N₃O₂ MW: 127,10 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00464261 CAS-nummer: 3994-50-1 |