4-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
|
|
BLDPBD17421-1GEA
88
EUR
BLDPBD17421-1G
BLDPBD17421-250MG
BLDPBD17421-5G
4-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
4-(4-Fluorophenyl)benzonitrile
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₁₃H₈FN MW: 197,2100 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD05981088 CAS-nummer: 10540-31-5 |