N-Boc-4-oxo-L-proline 97%
|
|
BLDPBD1782-25GEA
79
EUR
BLDPBD1782-25G
BLDPBD1782-5G
BLDPBD1782-100G
BLDPBD1782-250MG
BLDPBD1782-500G
BLDPBD1782-10G
BLDPBD1782-1G
N-Boc-4-oxo-L-proline 97%
N-Boc-4-oxo-L-proline
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₁₀H₁₅NO₅ MW: 229,23 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD01860669 CAS-nummer: 84348-37-8 |