4-Nitro-2-picoline 98%
|
|
BLDPBD18125-10GEA
56
EUR
BLDPBD18125-10G
BLDPBD18125-1G
BLDPBD18125-25G
BLDPBD18125-5G
4-Nitro-2-picoline 98%
4-Nitro-2-picoline
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138,1200 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD03095077 CAS-nummer: 13508-96-8 |