3-(Boc-amino)-3-(2-methylphenyl)propionic acid 95%
|
|
BLDPBD182342-100MGEA
144
EUR
BLDPBD182342-100MG
BLDPBD182342-1G
BLDPBD182342-250MG
3-(Boc-amino)-3-(2-methylphenyl)propionic acid 95%
3-(Boc-amino)-3-(2-methylphenyl)propionic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formule:
C₁₅H₂₁NO₄ MW: 279,3315 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD02090696 CAS-nummer: 284493-54-5 |