3-Amino-4,5-dimethylisoxazole 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD18258-1GEA
76
EUR
BLDPBD18258-1G
BLDPBD18258-250MG
BLDPBD18258-25G
BLDPBD18258-100MG
BLDPBD18258-5G
3-Amino-4,5-dimethylisoxazole 98%
3-Amino-4,5-dimethylisoxazole
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C5H8N2O MW: 112,1300 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD03411577 CAS-nummer: 13999-39-8 |