5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline 95%
|
|
BLDPBD18739-25GEA
84
EUR
BLDPBD18739-25G
BLDPBD18739-500G
BLDPBD18739-5G
BLDPBD18739-100G
BLDPBD18739-1G
BLDPBD18739-10G
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline 95%
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule:
C₆H₆BrNO MW: 188,02 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD03427664 CAS-nummer: 164513-38-6 |