(R)-2-Amino-3-(tritylthio)propanamide 95%
|
|
BLDPBD18778-250MGEA
10
EUR
BLDPBD18778-250MG
BLDPBD18778-1G
BLDPBD18778-25G
BLDPBD18778-5G
BLDPBD18778-10G
(R)-2-Amino-3-(tritylthio)propanamide 95%
(R)-2-Amino-3-(tritylthio)propanamide
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule:
C₂₂H₂₂N₂OS MW: 362,49 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD22126061 CAS-nummer: 166737-85-5 |