3-(4-Fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride 95%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD188572-250MGEA
93
EUR
BLDPBD188572-250MG
BLDPBD188572-1G
3-(4-Fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride 95%
3-(4-Fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₁₀H₁₃ClFNO MW: 217,6700 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD09879244 CAS-nummer: 23123-11-7 |