(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
BLDPBD18867-100GEA 111 EUR
BLDPBD18867-100G BLDPBD18867-5G BLDPBD18867-500G BLDPBD18867-10G BLDPBD18867-25G
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00964673
CAS-nummer: 17334-08-6