Methyl-3-(cyclopentylamino)propanoate 95%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD192847-10GEA
492
EUR
BLDPBD192847-10G
BLDPBD192847-1G
BLDPBD192847-250MG
BLDPBD192847-5G
Methyl-3-(cyclopentylamino)propanoate 95%
Methyl-3-(cyclopentylamino)propanoate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₉H₁₇NO₂ MW: 171,2368 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD10687312 CAS-nummer: 754125-43-4 |