5-(Hydroxymethyl)pyrimidine 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD19689-250MGEA
19
EUR
BLDPBD19689-250MG
BLDPBD19689-5G
BLDPBD19689-10G
BLDPBD19689-1G
BLDPBD19689-25G
5-(Hydroxymethyl)pyrimidine 98%
5-(Hydroxymethyl)pyrimidine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₅H₆N₂O MW: 110,1100 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD03789623 CAS-nummer: 25193-95-7 |