5-Cyano-2-methylpyridine 98%
|
|
BLDPBD20214-10GEA
46
EUR
BLDPBD20214-10G
BLDPBD20214-100G
BLDPBD20214-25G
BLDPBD20214-5G
BLDPBD20214-250MG
BLDPBD20214-1G
5-Cyano-2-methylpyridine 98%
5-Cyano-2-methylpyridine
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₇H₆N₂ MW: 118,14 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00038042 CAS-nummer: 3222-48-8 |