4-Fluorobiphenyl 98%
|
|
BLDPBD20225-25GEA
157
EUR
BLDPBD20225-25G
BLDPBD20225-5G
BLDPBD20225-1G
4-Fluorobiphenyl 98%
4-Fluorobiphenyl
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₁₂H₉F MW: 172,2 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011650 CAS-nummer: 324-74-3 |