5-Acetylsalicylamide 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD20663-25GEA
18
EUR
BLDPBD20663-25G
BLDPBD20663-10G
BLDPBD20663-100G
BLDPBD20663-500G
5-Acetylsalicylamide 98%
5-Acetylsalicylamide
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₉H₉NO₃ MW: 179,18 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00049222 CAS-nummer: 40187-51-7 |