1-Methylazetidine-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD208182-250MGEA
15
EUR
BLDPBD208182-250MG
BLDPBD208182-1G
BLDPBD208182-100MG
BLDPBD208182-5G
BLDPBD208182-25G
1-Methylazetidine-3-carboxylic acid 97%
1-Methylazetidine-3-carboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formule:
C₅H₉NO₂ MW: 115,1300 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD11520621 CAS-nummer: 875629-26-8 |