4-Chloro-5-methoxypyrimidine 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD208586-250MGEA
53
EUR
BLDPBD208586-250MG
BLDPBD208586-100MG
BLDPBD208586-1G
BLDPBD208586-5G
4-Chloro-5-methoxypyrimidine 98%
4-Chloro-5-methoxypyrimidine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₅H₅ClN₂O MW: 144,5600 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD09966063 CAS-nummer: 695-85-2 |