3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD208885-1GEA
14
EUR
BLDPBD208885-1G
BLDPBD208885-0.025
BLDPBD208885-25G
BLDPBD208885-10G
BLDPBD208885-5G
BLDPBD208885-250MG
3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride 97%
3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C7H9Cl2N MW: 178,0600 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD11656303 CAS-nummer: 1007089-84-0 |