3-Nitro-4-quinolinol 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD21052-100GEA
421
EUR
BLDPBD21052-100G
BLDPBD21052-1G
BLDPBD21052-5G
BLDPBD21052-500G
BLDPBD21052-25G
BLDPBD21052-10G
3-Nitro-4-quinolinol 97%
3-Nitro-4-quinolinol
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₉H₆N₂O₃ MW: 190,1600 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD01820324 CAS-nummer: 50332-66-6 |