2-Aminomalonamide 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD211173-100GEA
39
EUR
BLDPBD211173-100G
BLDPBD211173-250MG
BLDPBD211173-1G
BLDPBD211173-5G
BLDPBD211173-25G
BLDPBD211173-10G
2-Aminomalonamide 97%
2-Aminomalonamide
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₃H₇N₃O₂ MW: 117,1100 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00015932 CAS-nummer: 62009-47-6 |