Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD21156-500GEA
874
EUR
BLDPBD21156-500G
BLDPBD21156-5G
BLDPBD21156-25G
BLDPBD21156-100G
BLDPBD21156-10G
BLDPBD21156-1G
Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₇H₁₀N₂O₂ MW: 154,1665 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005199 CAS-nummer: 51605-32-4 |