2-Iodo-1,3-dimethoxybenzene 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD212709-5GEA
46
EUR
BLDPBD212709-5G
BLDPBD212709-1G
BLDPBD212709-25G
BLDPBD212709-250MG
BLDPBD212709-10G
BLDPBD212709-100G
2-Iodo-1,3-dimethoxybenzene 97%
2-Iodo-1,3-dimethoxybenzene
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₈H₉IO₂ MW: 264,0603 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD05865214 CAS-nummer: 16932-44-8 |