6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD21524-5GEA
51
EUR
BLDPBD21524-5G
BLDPBD21524-0.025G
BLDPBD21524-10G
BLDPBD21524-250MG
BLDPBD21524-100G
BLDPBD21524-1G
BLDPBD21524-25G
6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one 98%
6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₉H₉NO MW: 147,1700 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD03839916 CAS-nummer: 56826-69-8 |