tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclobutyl)carbamate 95%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD216361-5GEA
616
EUR
BLDPBD216361-5G
BLDPBD216361-1G
BLDPBD216361-250MG
tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclobutyl)carbamate 95%
tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclobutyl)carbamate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formule:
C₁₀H₁₉NO₃ MW: 201,2628 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD12028429 CAS-nummer: 1142211-17-3 |