3,5-Dimethyl-4-fluorobenzonitrile 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
Synoniemen:
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzonitrile
BLDPBD217302-10GEA
191
EUR
BLDPBD217302-10G
BLDPBD217302-250MG
BLDPBD217302-5G
BLDPBD217302-1G
3,5-Dimethyl-4-fluorobenzonitrile 98%
3,5-Dimethyl-4-fluorobenzonitrile
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₉H₈FN MW: 149,1700 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD09832248 CAS-nummer: 867367-02-0 |