4-Phenyl-1H-pyrazole 95%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD218427-1GEA
299
EUR
BLDPBD218427-1G
BLDPBD218427-250MG
BLDPBD218427-5G
BLDPBD218427-100MG
4-Phenyl-1H-pyrazole 95%
4-Phenyl-1H-pyrazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₉H₈N₂ MW: 144,17 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00462204 CAS-nummer: 10199-68-5 |