2-Chlorobenzylamine 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD219181-10GEA
9
EUR
BLDPBD219181-10G
BLDPBD219181-5G
BLDPBD219181-25G
BLDPBD219181-1G
2-Chlorobenzylamine 98%
2-Chlorobenzylamine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule:
C₇H₈ClN MW: 141,6 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008108 CAS-nummer: 89-97-4 |