N,N'-Bis(3-methylphenyl)-N,N'-bis(phenyl)benzidine 97%
|
|
BLDPBD22028-25GEA
74
EUR
BLDPBD22028-25G
BLDPBD22028-100G
BLDPBD22028-1G
BLDPBD22028-5G
N,N'-Bis(3-methylphenyl)-N,N'-bis(phenyl)benzidine 97%
N,N'-Bis(3-methylphenyl)-N,N'-bis(phenyl)benzidine
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₃₈H₃₂N₂ MW: 516,6741 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00144965 CAS-nummer: 65181-78-4 |