1-Boc-piperidine 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD22507-25GEA
42
EUR
BLDPBD22507-25G
BLDPBD22507-5G
BLDPBD22507-10G
BLDPBD22507-1G
1-Boc-piperidine 98%
1-Boc-piperidine
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₁₀H₁₉NO₂ MW: 185,27 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD02093935 CAS-nummer: 75844-69-8 |