Isopropyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD22780-10GEA
48
EUR
BLDPBD22780-10G
BLDPBD22780-5G
BLDPBD22780-1G
Isopropyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate 98%
Isopropyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₉H₁₇NO₃ MW: 187,2400 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD08460168 CAS-nummer: 832715-51-2 |