4-Methoxypiperidine 97%
|
|
BLDPBD228603-1GEA
11
EUR
BLDPBD228603-1G
BLDPBD228603-25G
BLDPBD228603-5G
BLDPBD228603-100G
BLDPBD228603-10G
4-Methoxypiperidine 97%
4-Methoxypiperidine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule:
C₆H₁₄ClNO MW: 115,1700 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD04115010 CAS-nummer: 4045-24-3 |